Documenti
GF85408858
Nickel/Iron
rod, Ni80%/Fe20%, length 500 mm, 5.0 mm diameter, temper as drawn
Sinonimo/i:
NI297920
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 854-088-58
Lunghezza
500 mm
Diametro
5.0 mm