Documenti
GF84174071
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
2m insulated wire, 0.05mm conductor diameter, 0.009mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
Sinonimo/i:
PT025835
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Descrizione
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Saggio
99.999%
Forma fisica
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 841-740-71
Lunghezza
2 m
Diam. conduttore
0.05 mm
Spessore isolante
0.009 mm