GF83720886
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.075 mm, size 300 × 300 mm, natural
Sinonimo/i:
AC311075
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 837-208-86
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.075 mm
Colore
natural