GF82853781
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), fiber, tex number 15.6, L 100 m, filament diameter 0.023mm
Sinonimo/i:
AM325750
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 828-537-81
Lunghezza
100 m