Documenti fondamentali
GF82768494
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
foil, 65 x 65mm, 0.10mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI040230
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 827-684-94
Misura × spessore
65 mm × 65 mm × 0.10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)