GF82526801
Copper/Beryllium
foil, Cu98%/Be 2%, thickness 0.015 mm, diameter 25 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
CU070271
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 825-268-01
Diametro
25 mm
Spessore
0.015 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)