GF82111463
Boron nitride
tube, outside diameter 16 mm, length 50 mm, wall thickness 2.5 mm
Sinonimo/i:
B 607120
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 821-114-63
Lunghezza
50 mm
D.E.
16 mm
Spessore delle pareti
2.5 mm