Documenti fondamentali
GF80566500
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), sheet, thickness 6 mm, size 150 × 150 mm, white
Sinonimo/i:
AB303400
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 805-665-00
Misura
150 × 150 mm
Spessore
6 mm
Colore
white
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)