Documenti
GF79633569
Brass
foil, Cu63%/Zn37%, thickness 0.5 mm, length 0.5 m, temper half hard
Sinonimo/i:
CU020400
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 796-335-69
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.5 mm