Documenti fondamentali
GF78173466
Indium/silver
wire, In97%/Ag 3%, 0.25 mm diameter, temper as drawn, length 0.5 m
Sinonimo/i:
IN135130
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 781-734-66
Lunghezza
0.5 m
Diametro
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)