GF77872056
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 0.15 mm, length 5 m, coil width 12 mm
Sinonimo/i:
FA140231
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 778-720-56
Lunghezza
5 m
Largh. bobina
12 mm
Spessore
0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)