Documenti fondamentali
GF77301963
Antimony
powder, 75 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.2%
Sinonimo/i:
SB006021
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Sb
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141704
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.2%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 773-019-63
Resistenza
41.7 μΩ-cm
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
75 (micron)
P. ebollizione
1635 °C (lit.)
Punto di fusione
630 °C (lit.)
Densità
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sb]
InChI
1S/Sb
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)