Documenti fondamentali
GF74580712
Tungsten carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.5%
Sinonimo/i:
W 526011
Scegli un formato
1 EA
CHF 617.00
CHF 617.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 617.00
About This Item
Codice UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
CHF 617.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.5%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 745-807-12
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)