GF74114692
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.375 mm, size 100 × 100 mm
Sinonimo/i:
CT301340
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 741-146-92
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.375 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)