Documenti
GF73114545
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 10mm disks, 0.008mm thickness
Sinonimo/i:
FE220150
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (disc)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 731-145-45
diam. × spessore
10 mm × 0.008 mm