Documenti fondamentali
GF71382832
Platinum
wire, 1.0 mm diameter, length 0.2 m, high purity 99.998%
Sinonimo/i:
PT005157
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’160.00
CHF 1’160.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’160.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Pt
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141734
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 1’160.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.998%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 713-828-32
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
0.2 m
Diametro
1.0 mm
P. ebollizione
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)