Documenti
GF70622096
Beryllium
foil, thickness 0.125 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
BE000230, Glucinium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Be
Numero CAS:
Peso molecolare:
9.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
foil
Temp. autoaccensione
1198 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 706-220-96
Resistività
4.46 μΩ-cm, 20°C
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.125 mm
P. eboll.
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1278 °C (lit.)
Densità
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Be]
InChI
1S/Be
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3