Documenti fondamentali
GF69980406
Polysulfone
(PSU), film, thickness 0.025 mm, L 5 m
Sinonimo/i:
SU341025
Scegli un formato
1 EA
CHF 802.00
CHF 802.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 802.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 802.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 699-804-06
Lunghezza
5 m
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)