Documenti fondamentali
GF69889077
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), rod, diam. 9.5 mm, L 300 mm
Sinonimo/i:
FP357940
Scegli un formato
1 EA
CHF 369.00
CHF 369.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 369.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 369.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 698-890-77
Lunghezza
300 mm
Diametro
9.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)