Documenti fondamentali
GF69585722
Stainless steel - AISI 304
rod, 10.0 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%, length 100 mm, temper as drawn
Sinonimo/i:
FE227915
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 695-857-22
Lunghezza
100 mm
Diametro
10.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)