Documenti fondamentali
NIST1416
Aluminosilicate Glass for Liquidus Temperature
NIST®SRM®
Scegli un formato
250 G
CHF 892.00
CHF 892.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
CHF 892.00
About This Item
Formula condensata:
3Al2O3 · 2SiO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.05
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 892.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 250 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
glass & ceramic
Descrizione generale
Altre note
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Alkaline earth aluminosilicate
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)