GF69503609
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 50 x 50mm, 0.1mm thickness
Sinonimo/i:
FE180400
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 695-036-09
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.1 mm