Documenti fondamentali
GF22785475
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.02 mm, size 200 × 200 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
FE020220
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 227-854-75
Misura
200 × 200 mm
Spessore
0.02 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)