Documenti
GF69322888
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), film, thickness 0.017 mm, L 0.5 m, coil width 300 mm
Sinonimo/i:
AM321017
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 693-228-88
Lunghezza
0.5 m
Largh. bobina
300 mm
Spessore
0.017 mm