GF68854764
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.025 mm, L 0.5 m, coil width 600 mm
Sinonimo/i:
ET311126
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 688-547-64
Lunghezza
0.5 m
Largh. bobina
600 mm
Spessore
0.025 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3