GF68832805
Silicon
single crystal, -111, n-type, phosphorus doped, diameter 76.2mm, length 0.75mm, 100%
Sinonimo/i:
Silicon, SI002076
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
100%
Stato
single crystal substrate
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 688-328-05
L × diam.
0.75 mm × 76.2 mm
P. ebollizione
2355 °C (lit.)
Punto di fusione
1410 °C (lit.)
Densità
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Si]
InChI
1S/Si
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)