Documenti fondamentali
GF68236836
Copper/silver
rod, Cu90%/Ag10%, 15 mm diameter, temper as drawn, length 50 mm
Sinonimo/i:
CY277920
Scegli un formato
1 EA
CHF 326.00
CHF 326.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 326.00
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 326.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 682-368-36
Lunghezza
50 mm
Diametro
15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)