Documenti fondamentali
GF66871659
Cellulose
(regenerated cellulose), fiber, tex number 16.7, L 1000 m, number of filaments black
Sinonimo/i:
AC325717
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 668-716-59
Lunghezza
1000 m
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)