Documenti
GF66016841
Polyetherimide
(PEI), rod, diam. 6.4 mm, L 100 mm, clear amber
Sinonimo/i:
EI317906
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 660-168-41
Lunghezza
100 mm
Diametro
6.4 mm
Colore
clear amber
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3