Documenti fondamentali
GF50363018
Polyetherimide
(PEI), rod, diam. 6.4 mm, L 1000 mm, clear amber
Sinonimo/i:
EI317906
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 503-630-18
Lunghezza
1000 mm
Diametro
6.4 mm
Colore
clear amber
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)