GF65394399
Antimony
powder, 45 max. part. size (micron), weight 20 g, purity 99.5+%
Sinonimo/i:
SB006030
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 653-943-99
Resistenza
41.7 μΩ-cm
Peso
20 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
P. eboll.
1635 °C (lit.)
Punto di fusione
630 °C (lit.)
Densità
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sb]
InChI
1S/Sb
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3