10783
Antimony(III) sulfate
≥95.0%
Sinonimo/i:
Antimony trisulfate, Diantimony trisulfate
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: antimony
Stringa SMILE
[Sb+3].[Sb+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2Sb/c3*1-5(2,3)4;;/h3*(H2,1,2,3,4);;/q;;;2*+3/p-6
MVMLTMBYNXHXFI-UHFFFAOYSA-H
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?