Documenti fondamentali
GF65246946
Platinum/Iridium
rod, Pt80%/Ir20%, 1.3 mm diameter, length 100 mm, temper as drawn
Sinonimo/i:
PT047913
Scegli un formato
1 EA
CHF 2’300.00
CHF 2’300.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 2’300.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 2’300.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 652-469-46
Lunghezza
100 mm
Diametro
1.3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)