Documenti fondamentali
GF64055617
Chromium/Aluminum
powder, Cr80%/Al20%, 300 max. part. size (micron), weight 20 g
Sinonimo/i:
CR016025
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 640-556-17
Peso
20 g
Dimens. max. particelle
300 (micron)
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)