Documenti fondamentali
GF63351626
Iron/boron/silicon
foil, Fe78%/B 13%/Si 9%, thickness 0.025 mm, length 1 m, coil width 50 mm
Sinonimo/i:
FE810250
Scegli un formato
1 EA
CHF 376.00
CHF 376.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 376.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 376.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 633-516-26
Lunghezza
1 m
Largh. bobina
50 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)