Documenti fondamentali
GF61633188
Cadmium
lump, 5 mm max. lump size, purity 99.99+%, weight 50 g
Sinonimo/i:
CD006110
Scegli un formato
1 EA
CHF 367.00
CHF 367.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 367.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cd
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.41
Beilstein:
8137359
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141707
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 367.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.99%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 616-331-88
Resistività
7.27 μΩ-cm, 22°C
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
5 mm
P. ebollizione
765 °C (lit.)
Punto di fusione
320.9 °C (lit.)
Densità
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cd]
InChI
1S/Cd
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)