Documenti fondamentali
GF60781709
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
rod, 1000mm x 3.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
CU067910
Scegli un formato
1 EA
CHF 245.00
CHF 245.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 245.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 245.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 607-817-09
L × diam.
1000 mm × 3.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)