Documenti fondamentali
GF60130932
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 0.5m coil, 0.70mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FF230330
Scegli un formato
1 EA
CHF 392.00
CHF 392.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 392.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 392.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 601-309-32
Misura × spessore
0.5 m × 0.70 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)