Documenti
GF59404765
Cellulose
(regenerated cellulose), fiber, tex number 16.7, L 200 m, number of filaments black
Sinonimo/i:
AC325717
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 594-047-65
Lunghezza
200 m
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1