Documenti fondamentali
GF59079707
Iron boride
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g
Sinonimo/i:
FE546100
Scegli un formato
1 EA
CHF 460.00
CHF 460.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 460.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 460.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine bulk
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 590-797-07
Peso
20 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)