Documenti fondamentali
GF58762570
Polyethersulfone
(PES), rod, diam. 25.4 mm, L 1200 mm
Sinonimo/i:
SU307925
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’490.00
CHF 1’490.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’490.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 1’490.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 587-625-70
Lunghezza
1200 mm
Diametro
25.4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)