Key Documents
GF58727942
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.125 mm, size 125 × 300 mm, natural
Sinonimo/i:
ES361090
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 587-279-42
Misura
125 × 300 mm
Spessore
0.125 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3