Documenti fondamentali
GF57647560
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
powder, 100g, 50micron max. particle size, atomized condition
Sinonimo/i:
CU066050
Scegli un formato
1 EA
CHF 382.00
CHF 382.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 382.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 382.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 576-475-60
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
50 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)