Documenti fondamentali
GF56940183
Cobalt/Chromium
powder, Co 70%/Cr 30%, max. particle size 45 micron, weight 100 g, condition atomized
Sinonimo/i:
CO056011
Scegli un formato
1 EA
CHF 544.00
CHF 544.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 544.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 544.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 569-401-83
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)