Documenti fondamentali
Z288136
Drying tube insert for Büchi® models B-580 & B-585 ovens
size 230 mm × 50 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 166.00
CHF 166.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 166.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 166.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Büchi 002965
Misura
230 mm × 50 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
The Buchi drying tube insert comes separately as a replacement part. Use with the Buchi drying tube assembly (Z229776) in the Buchi glass drying oven (Z563080 or Z616818).
Note legali
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)