GF54984752
Ytterbium
wire, 1.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99.9%
Sinonimo/i:
YB005111
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 549-847-52
Resistività
28 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
100 mm
Diametro
1.0 mm
P. eboll.
1196 °C (lit.)
Punto di fusione
824 °C (lit.)
Densità
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Yb]
InChI
1S/Yb
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3