Documenti fondamentali
GF92436026
Alumina
powder, 45 mean particle size (micron), weight 100 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
AL606010
Scegli un formato
1 EA
CHF 171.00
CHF 171.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 171.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
CHF 171.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.9%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 924-360-26
Peso
100 g
Dimens. media particelle
45 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)