Documenti fondamentali
GF54427912
Niobium-titanium alloy, Nb56Ti44
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 20g
Sinonimo/i:
NB026010
Scegli un formato
1 EA
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 544-279-12
Peso
20 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)