Documenti fondamentali
GF53936242
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
500m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
NI115130
Scegli un formato
1 EA
CHF 901.00
CHF 901.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 901.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 901.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 539-362-42
L × diam.
500 m × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)