Documenti fondamentali
GF44460187
Bismuth
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, high purity 99.999%
Sinonimo/i:
BI006015
Scegli un formato
1 EA
CHF 572.00
CHF 572.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 572.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Bi
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141706
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 572.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.999%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 444-601-87
Resistività
129 μΩ-cm, 20°C
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
150 μm
P. ebollizione
1560 °C (lit.)
Punto di fusione
271 °C (lit.)
Densità
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Bi]
InChI
1S/Bi
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)